Få mere at vide
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR-kloningskit til sekventering uden kompetente celler
Artikelnummer. 11513837
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11513837 10 reaktioner Hver
11533837 25 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11513837 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 450159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2685.00 DKK
    2523.65 DKK / 10 reaktioner
    Spare 161.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Topoisomerase I-activated pCR™4Blunt-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water
Giver en yderst effektiv 5-minutters kloningsreaktion til direkte indsættelse af korrekturlæsende polymerase-amplificerede, stumpendede PCR-produkter i en plasmidvektor til sekventering
Bruger pCR™4Blunt-TOPO™ vektor med specialdesignede sekventeringsprimersteder, der returnerer mere insertsekvens og mindre vektorsekvens fra hver reaktion. Inkluder de nødvendige værktøjer til at klone og vælge rekombinante vektorer, der indeholder dit foretrukne PCR-fragment. Resistent over for Ampicillin (AmpR) og Kanamycin (KanR).
pCR4Blunt-TOPO vektor: Optimeret til
sekventering pCR4Blunt-TOPO-vektoren har et minimeret multiple kloningssted og dermed en kortere afstand mellem sekventeringsprimerstederne og insertstedet (så lidt som 33 bp). Så sekventeringsreaktioner producerer mindre vektorsekvens og mere insertsekvens. pCR4Blunt TOPO vektor har steder for fire almindelige sekventeringsprimere: M13 forward, M13 reverse, T7 og T3 . Sættene inkluderer en alikvot af hver.
pCR4Blunt-TOPO klonselektion og -manipulation
pCR4Blunt-TOPO-vektoren indeholder både ampicillin- og kanamycinresistensmarkører og en LacZα - ccd B genfusion til positiv selektion og blå/hvid screening. Vektorens minimerede multiple kloningssted inkluderer stadig flankerende EcoRI -steder til forenklet udskæring af klonede PCR-produkter og et unikt Sse8387I-sted til generering af indlejrede deletioner før sekventering. T7 og T3 promotorer er også til stede til in vitro-transkription.
Forenklet TOPO-baseret kloning
ved hjælp af TOPO kloningsteknologi, er der ikke behov for PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpræparation eller andre tidskrævende DNA-manipulationstrin. Bare tilføj din PCR-reaktion direkte til den medfølgende topoisomerase-ladede vektor, inkuber 5 minutter og transformer E. coli -kompetente celler.
Effektiv kloning
Med op til 95 % af klonerne, der bærer den ønskede indsats, kan du screene færre kloner, hvilket sparer tid og penge. pCR4Blunt-TOPO-vektoren har ingen udhæng til effektiv ligering af PCR-produkter skabt ved korrekturlæsning af termostabile polymeraser, der efterlader stumpendede PCR-produkter.
Det mest udbredte kloningssæt
Når det kommer til kloning, TOPO kloningsteknologi har været en pålidelig partner for tusindvis af videnskabsmænd i over ti år. Hurtig, nem at bruge og effektiv, TOPO kloning er blevet anvendt på mange forskellige vektorer til en bred vifte af anvendelser.
Sættets muligheder: Zero Blunt TOPO PCR-kloningskit til sekventering
Zero Blunt TOPO PCR-kloningskit til sekventering kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele afhængigt af dine behov:
  • Generel kloning: TOP10 celler (kat. nr. K2875-J10, K2875-20, K2875-40)
  • Højeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ celler (kat. nr. K2880-20, K2880-40)
  • Generel kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R (kat. nr. K2895-20)
  • Hurtig vækst: Mach1™ -T1R kemisk kompetent E. coli (kat. nr. K2835-20)
  • Giv dine egne celler (kat. nr. 450159 og 450031)
  • Hurtigt og nemt: gå fra PCR til kloner på kun tre trin, inklusive en 5-minutters kloningsreaktion
  • Effektiv: opnå op til 95% kloner med korrekt indsættelse
  • Gennemprøvet: muliggør pålidelig ydeevne i over et årti med over 20.000 citater
  • Simpelt: ingen ligase, post-PCR procedurer eller PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser påkrævet
  • Nøjagtig: til brug med high fidelity DNA-polymeraser, intet behov for A-overhæng på PCR-produkt
  • Antibiotikaresistens: Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloning, PCR Kloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloningsmetode Stump TOPO™
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Topoisomerase I-aktiveret pCR™4Blunt-TOPO™ vektor
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• T3 , T7, M13 fremadgående og M13 reverse primere
• Kontrol PCR primere
• Sterilt vand
Opbevares ved -5 til -30 °C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Produktlinje TOPO
Produkttype PCR-kloningskit
Promotor T7, T3
Mængde 10 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Vektor TOPO Kloning af vektorer