Få mere at vide
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, med pCR™ -Stump II-TOPO™ Vektor, en Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli , og PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10379892
Skift visning
Mængde:
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10379892 25 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10379892 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K280002
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Lineariseret og topoisomerase I-aktiveret pCR ™Blunt II-TOPO™ vektor; Saltopløsning; dNTP'er; Kontrol skabelon; M13 frem og tilbage primere; Sterilt vand; En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli ; SOC medium; Supercoiled pUC19 kontrolplasmid
Tilbyder den hurtigste og nemmeste metode til højeffektivitet (kloning af stumpende PCR-produkter forstærket med korrekturlæsning af termostabile polymeraser
Kit inkluderer lineariseret og topoisomerase I-aktiveret pCR™ -Stump II-TOPO™ Vektor til 5-minutters benchtop-ligationer uden ligase.
  • ccdB -gen for positiv selektion
  • Eco R I-steder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted for nem udskæring af indsættelser
  • Kanamycin og Zeocin resistensgener til dit valg af selektion i E. coli
  • SP6-promotor/primersted til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • M13 fremadgående og omvendte primersteder til sekventering eller PCR-screening
  • Valgt Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kits er tilgængelige i combo kits kombineret med en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (50 preps) til hurtig plasmidoprensning af dine TOPO-klonede inserts til downstream analyse
Kloning, PCR Kloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Celletype Kemisk kompetent
Kloningsmetode Stump TOPO™
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Lineariseret og topoisomerase I-aktiveret ™pCR Blunt II-TOPO™ vektor
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• M13 frem og tilbage primere
• Sterilt
vand Opbevares ved -5 °til -30 C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Boks 2:
• En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrolplasmid
Opbevares ved -68 til -85 °C.
Format Sæt
Produktlinje Et enkelt skud
Produkttype PCR-kloningskit
Promotor SP6
Mængde 25 reaktioner
Vektor Blunte DNA-kloningsvektorer