Få mere at vide
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR-kloningskit, med ét Shot™ TOP10 Electrocomp™E. coli
Beskrivelse
Indeholder
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Kit inkluderer lineariseret og topoisomerase I-aktiveret pCR™ -Stump II-TOPO Vektor til 5-minutters benchtop-ligationer uden ligase.
- ccdB -gen for positiv selektion
- Eco R I-steder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted for nem udskæring af indsættelser
- Kanamycin og Zeocin™ resistensgener til dit valg af selektion i E. coli
- SP6-promotor/primersted til in vitro RNA-transkription og sekventering
- M13 fremadgående og omvendte primersteder til sekventering eller PCR-screening
- Valgt Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kits er tilgængelige i combo kits kombineret med en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (50 preps) til hurtig plasmidoprensning af dine TOPO-klonede inserts til downstream analyse
Kloning, PCR Kloning
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterie- eller gærstamme | TOP10 |
| Kloningsmetode | Stump TOPO™ |
| Indhold og opbevaring | Boks 1: • Lineariseret og topoisomerase I-aktiveret ™pCR Blunt II-TOPO™ vektor • Saltopløsning • dNTP'er • Kontrol skabelon • M13 frem og tilbage primere • Sterilt vand Opbevares ved -5 °til -30 C. Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. Boks 2: • En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrolplasmid Opbevares ved -68 til -85 °C. |
| Format | Sæt |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttype | PCR-kloningskit |
| Promotor | SP6 |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Vektor | Blunte DNA-kloningsvektorer |