Få mere at vide
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR-kloningskit, med ét Shot™ TOP10 Kemisk kompetente E. coli -celler
Artikelnummer. 10256812
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10256812 25 reaktioner Hver
10584033 50 reaktioner Hver
15375533 10 reaktioner 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10256812 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K280020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6270.00 DKK
    5203.65 DKK / 25 reaktioner
    Spare 1066.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Giver en yderst effektiv, 5-minutters, et-trins kloningsstrategi ( TOPO Kloning ) til direkte indsættelse af stumpendede PCR-produkter amplificeret med korrekturlæsning af termostabile polymeraser i en plasmidvektor
  • Hvert sæt har Zero Blunt™ TOPO™ vektor indeholdende ccdB-genet til positiv selektion, der kun tillader vækst af plasmidvektorer med rekombinanter
  • Tilgængelig med en række kompetente celler eller uden kompetente celler
  • Gå hurtigt —og nemt fra PCR til kloner på kun 3 trin, inklusive en 5-minutters kloningsreaktion
  • Effektiv —opnå op til 95% kloner med korrekt insert
  • Dokumenteret —muliggør pålidelig ydeevne i over et årti med over 20.000 citater
  • Enkel— ingen ligase, post-PCR procedurer eller PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser påkrævet
  • Nøjagtig —til brug med high fidelity DNA-polymeraser, intet behov for A-overhæng på PCR-produkt
  • PCR ™Blunt II-TOPO™ vektor er designet til kloning af stumpendede PCR-produkter genereret af termostabile korrekturlæsepolymeraser som f.eks. Platinum™ Pfx DNA polymerase.
  • Tillader direkte selektion af rekombinanter via afbrydelse af det dødelige E. coli -gen ccdB. Vektoren indeholder ccdB-genet fusioneret til C-terminalen af LacZα fragment. Ligering af et stumpende PCR-produkt forstyrrer ekspression af LacZα -ccdB-genfusion, der kun tillader vækst af positive rekombinanter efter transformation. Celler, der indeholder ikke-rekombinant vektor, dræbes ved udpladning. Derfor er blå/hvid screening ikke påkrævet.
  • Bruger TOPO™ kloningsteknologi, er der ikke behov for PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpræparation eller andre tidskrævende DNA-manipulationstrin. Bare tilføj din PCR-reaktion direkte til den medfølgende topoisomerase-ladede vektor, inkuber 5 minutter og transformer E. coli -kompetente celler.
  • Zero Blunt™ TOPO™ PCR-kloningskit til direkte indsættelse af stumpendede PCR-produkter i en plasmidvektor kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Celletype Kemisk kompetent
Kloningsmetode Stump TOPO™
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Lineariseret og topoisomerase I-aktiveret ™pCR Blunt II-TOPO™ vektor
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• M13 frem og tilbage primere
• Sterilt
vand Opbevares ved -5 °til -30 C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Boks 2:
• En Shot™ Kemisk kompetent el Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrolplasmid
Opbevares ved -68 til -85 °C.
Format Sæt
Produktlinje Et enkelt skud
Produkttype PCR-kloningskit
Promotor SP6
Mængde 25 reaktioner
Vektor Blunte DNA-kloningsvektorer