Få mere at vide
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR Cloning Kit, uden kompetente celler
Artikelnummer. p-4921720
Mængde:
20 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10453792
Brand: Invitrogen™ K275020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Zero Blunt™ PCR cloning kits contains: linearized pCR™-Blunt vector, ExpressLink™ T4 DNA ligase , 5X ExpressLink™ T4 DNA ligase buffer, control template, dNTPs, sterile water, and M13 forward and reverse primers. Competent cell kits contain One Shot™ chemically competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
Tilbyder en nem metode til høj effektivitet (> 80 %) kloning af stumpende PCR-produkter amplificeret med korrekturlæsning, termostabile DNA-polymeraser
De Zero Blunt™ PCR Cloning Kit bruger den multifunktionelle kloningsvektor pCR™ - Blunt og ExpressLink™ T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et fem minutters ligeringstrin ved stuetemperatur.
pCR-Blunt-vektoren giver:
  • EcoRI -steder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted til udskæring af insertioner
  • T7-promotor/primer-sted til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • M13 fremadgående og omvendte primersteder til sekventering eller PCR-screening
Hvordan Zero Blunt PCR-kloning virker
De Zero Blunt PCR Cloning Kit er designet til at klone stumpe PCR-fragmenter (eller ethvert stumpt DNA-fragment) med en lav baggrund af ikke-rekombinanter. pCR-Blunt-vektoren indeholder det letale E. coliccd B-gen fusioneret til C-terminalen af Lac Z (Bernardα et al., 1994). Ligering af et stumpt PCR-fragment afbryder ekspression af lacZ - αccdB -genfusionen, hvilket tillader vækst af kun positive rekombinanter efter transformation. Celler, der indeholder ikke-rekombinant vektor, dræbes, når transformationsblandingen udplades.
Sætkonfigurationer
De Zero Blunt PCR Cloning Kit tilbydes i en række forskellige konfigurationer: med One Shot™ TOPO10 Kemisk Kompetent E. coli (K2700-20 og K2700-40) og uden kompetente celler (K2750-20 og K2750-40) i 20- og 40-reaktionskitstørrelser.
  • Hurtig og bekvem : 5-minutters ligering ved stuetemperatur
  • Effektiv : ccd B-gen for positiv selektion resulterer i> 80% kloner med korrekt insert
  • Fleksibel : valg af kanamycin eller Zeocin™ resistens for fleksibel antibiotikaudvælgelse
Kloning, PCR Kloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme Ikke inkluderet
Kloningsmetode Blunt PCR
Indhold og opbevaring Zero Blunt™ PCR-kloningskit indeholder lineariseret pCR™ - stump vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligasebuffer, kontrolskabelon, dNTP'er, sterilt vand og M13 frem og tilbage primere.
Opbevar alle komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Produktlinje TOPO , Zero Blunt
Produkttype PCR-kloningskit
Promotor T7
Mængde 20 reaktioner
Vektor Blunte DNA-kloningsvektorer