Få mere at vide
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR Cloning Kit, uden kompetente celler
Artikelnummer. 10453792
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10453792 20 reaktioner Hver
10072532 40 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453792 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K275020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2780.00 DKK
    2501.65 DKK / 20 reaktioner
    Spare 278.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Zero Blunt™ PCR cloning kits contains: linearized pCR™-Blunt vector, ExpressLink™ T4 DNA ligase , 5X ExpressLink™ T4 DNA ligase buffer, control template, dNTPs, sterile water, and M13 forward and reverse primers. Competent cell kits contain One Shot™ chemically competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
Tilbyder en nem metode til høj effektivitet (> 80 %) kloning af stumpende PCR-produkter amplificeret med korrekturlæsning, termostabile DNA-polymeraser
De Zero Blunt™ PCR Cloning Kit bruger den multifunktionelle kloningsvektor pCR™ - Blunt og ExpressLink™ T4 DNA Ligase for at generere et ligeringsprodukt i et fem minutters ligeringstrin ved stuetemperatur.
pCR-Blunt-vektoren giver:
  • EcoRI -steder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted til udskæring af insertioner
  • T7-promotor/primer-sted til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • M13 fremadgående og omvendte primersteder til sekventering eller PCR-screening
Hvordan Zero Blunt PCR-kloning virker
De Zero Blunt PCR Cloning Kit er designet til at klone stumpe PCR-fragmenter (eller ethvert stumpt DNA-fragment) med en lav baggrund af ikke-rekombinanter. pCR-Blunt-vektoren indeholder det letale E. coliccd B-gen fusioneret til C-terminalen af Lac Z (Bernardα et al., 1994). Ligering af et stumpt PCR-fragment afbryder ekspression af lacZ - αccdB -genfusionen, hvilket tillader vækst af kun positive rekombinanter efter transformation. Celler, der indeholder ikke-rekombinant vektor, dræbes, når transformationsblandingen udplades.
Sætkonfigurationer
De Zero Blunt PCR Cloning Kit tilbydes i en række forskellige konfigurationer: med One Shot™ TOPO10 Kemisk Kompetent E. coli (K2700-20 og K2700-40) og uden kompetente celler (K2750-20 og K2750-40) i 20- og 40-reaktionskitstørrelser.
  • Hurtig og bekvem : 5-minutters ligering ved stuetemperatur
  • Effektiv : ccd B-gen for positiv selektion resulterer i> 80% kloner med korrekt insert
  • Fleksibel : valg af kanamycin eller Zeocin™ resistens for fleksibel antibiotikaudvælgelse
Kloning, PCR Kloning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterie- eller gærstamme Ikke inkluderet
Kloningsmetode Blunt PCR
Indhold og opbevaring Zero Blunt™ PCR-kloningskit indeholder lineariseret pCR™ - stump vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligase, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligasebuffer, kontrolskabelon, dNTP'er, sterilt vand og M13 frem og tilbage primere.
Opbevar alle komponenter ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Produktlinje TOPO, Zero Blunt
Produkttype PCR-kloningskit
Promotor T7
Mængde 20 reaktioner
Vektor Blunte DNA-kloningsvektorer