Få mere at vide
Invitrogen™ Gær tRNA
Artikelnummer. 11518736
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11518736 50 mg 50mg
11508736 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11518736 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15401029
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Leveres i lyofiliseret form
Gær-tRNA er egnet til brug som en bærer i nukleinsyreoprensnings- og udfældningsprocedurer.
Array CGH, genekspressionsanalyse og genotypning, genotyping og genomisk profilering, mikroarrayanalyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gær tRNA
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Reagenstype Gær tRNA
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Til brug med (applikation) Bærer til nukleinsyreudfældning
Mængde 50 mg
Form Lyofiliseret pulver