Få mere at vide
Invitrogen™ Gær Nitrogen Base
Beskrivelse
Indeholder
Hver pose indeholder reagenser til at forberede 500mL 10X YNB til Pichia -medier eller 1000mL 10X YNB til S. cerevisiae- medier.
- Indeholder ammoniumsulfat men indeholder ikke aminosyrer
- Pulver
Kloning, Transformation
Specifica
Specifica
| Indhold og opbevaring | Hver pose indeholder 67 g reagens til fremstilling af 500 mL 10X YNB til Pichia-medier eller 1.000 mL 10X YNB til S. cerevisiae-medier. Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Målorganismeklasse | P. pastoris, S. cerevisiae |
| Mængde | 1 pose |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?