Få mere at vide
Invitrogen™ Gær Nitrogen Base
Artikelnummer. 11573667
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11573667 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11573667 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q30009
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Hver pose indeholder reagenser til at forberede 500mL 10X YNB til Pichia -medier eller 1000mL 10X YNB til S. cerevisiae- medier.
Basismedium til fremstilling af minimale og syntetiske definerede gærmedier
  • YNB indeholder ammoniumsulfat, men indeholder ikke aminosyrer
  • Autoklaverbar
Kloning, Transformation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver flaske indeholder 500 g reagens. Brug 67 g til at forberede 500 mL 10X YNB til Pichia-medier eller 1.000 mL 10X YNB til S. cerevisiae-medier.
Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret holdbar i 12 måneder ved korrekt opbevaring.
Form Pulver
Medietype YNB
Fremstillingsmetode Autoklavering
Produkttype Mikrobiologiske medier
Målorganismeklasse P. pastoris, S. cerevisiae
Endelig produkttype Flydende medium
Materiale Pulverreagenser
Emballagetype 500 g/flaske
Mængde 500 g