Få mere at vide
Invitrogen™ Gær homozygot diploid plade
Artikelnummer. 10747245
Skift visning
Format:
Individuelle plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
10747245 Individuelle plader Hver
1 options
Artikelnummer. 10747245 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 95401.H1P
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Gærsletningsbibliotek skabt af et samarbejde mellem otte nordamerikanske og otte europæiske laboratorier, der består af Saccharomyces Genome Deletion Project
Hver gærdeletionsklon leveres som en stikkultur i gærpeptondextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418).
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gær homozygot diploid plade
Biblioteker Gærsletningsbibliotek skabt i samarbejde mellem 8 nordamerikanske og 8 europæiske laboratorier, der komponerede Saccharomyces Genome Deletion Project
Kultur Type Stikkultur i gær pepton dextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418)
Format Individuelle plader