Få mere at vide
Invitrogen™ Gærsletningsmåtteα , Komplet sæt
Artikelnummer. 10682564
Skift visning
Mængde:
53 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10682564 53 plader Hver
1 options
Artikelnummer. 10682564 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 95401.H3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Gærsletningsbibliotek skabt af et samarbejde mellem otte nordamerikanske og otte europæiske laboratorier, der består af Saccharomyces Genome Deletion Project
Hver gærdeletionsklon leveres som en stikkultur i gærpeptondextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418).
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gærsletningsmåtte
Biblioteker Gærsletningsbibliotek skabt af et samarbejde mellem 8 nordamerikanske og 8 europæiske laboratorier, der består af Saccharomyces Genome Deletion Project
Kultur Type Stikkultur i gær pepton dextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418)
Format Komplet sæt
Mængde 53 plader