Få mere at vide
Invitrogen™ Gærsletningsmåtte, komplet sæt
Artikelnummer. 10175114
Skift visning
Mængde:
53 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10175114 53 plader Hver
1 options
Artikelnummer. 10175114 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 95401.H2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Gærsletningsbibliotek skabt af et samarbejde mellem otte nordamerikanske og otte europæiske laboratorier, der består af Saccharomyces Genome Deletion Project
Hver gærdeletionsklon leveres som en stikkultur i gærpeptondextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418).
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gærsletningsmåtte
Biblioteker Gærsletningsbibliotek skabt af et samarbejde mellem 8 nordamerikanske og 8 europæiske laboratorier, der består af Saccharomyces Genome Deletion Project
Kultur Type Stikkultur i gær pepton dextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418)
Format Komplet sæt
Mængde 53 plader