Få mere at vide
Invitrogen™ Gærsletning Heterozygot essentiel, komplet
Artikelnummer. 10277124
Skift visning
Mængde:
16 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10277124 16 plader Hver
1 options
Artikelnummer. 10277124 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 95401.H5R3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Gærsletningsbibliotek skabt af et samarbejde mellem otte nordamerikanske og otte europæiske laboratorier, der består af Saccharomyces Genome Deletion Project
Hver gærdeletionsklon leveres som en stikkultur i gærpeptondextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418).
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gærsletning Heterozygot essentiel, komplet
Biblioteker Gærsletningsbibliotek skabt af et samarbejde mellem 8 nordamerikanske og 8 europæiske laboratorier, der består af Saccharomyces Genome Deletion Project
Kultur Type Stikkultur i gær pepton dextrose (YPD) agar indeholdende Geneticin™ (G418)
Format Komplet sæt
Mængde 16 plader