Få mere at vide
Invitrogen™ X-Gal
Artikelnummer. 11538746
Mængde:
100 mg
1 g
Produkttype:
X-Gal substrat
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 11538746
Brand: Invitrogen™ 15520034
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-β -D-galactosid) er et histokemisk substrat forβ -galactosidase. Dette substrat giver et blåt præcipitat ved hydrolyse, hvilket gør det velegnet til brug i immunoblotting eller immuncytokemiske assays.
X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-β -D-galactosid) er et histokemisk substrat forβ -galactosidase. Dette substrat giver et blåt præcipitat ved hydrolyse, hvilket gør det velegnet til brug i immunoblotting eller immuncytokemiske assays. Bakterier indeholdende aktivβ -galactosidase producerer blå kolonier, når de dyrkes på plader indeholdende X-Gal. X-Gal leveres som hvide krystaller og er opløseligt i dimethylformamid.
Primære applikationer
  • Blå-hvid —screening detektering funktionelβ -galactosidase (reporter-genekspression)
  • Histokemisk påvisning afβ -galactosidaseaktivitet i fikserede væv
  • X-gal overlejringsanalyse
Find det medieformat, der passer til dine behov
Vi tilbyder mange brugsklare medieformuleringer, såsom LB Broth (10855001), Terrific Broth (A1374301) eller SOC-genvindingsmedium (15544034).
Vi tilbyder også IPTG (15529019) til blå-hvid screening.
Udforsk andre medieformater til bakteriel vækst.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-brom-4-chlor-3-indolyl-β -D-galactosid
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Oversigt X-Gal, celle-permeant
Format Flaske
Til brug med (applikation) Immunocytokemiske analyser
Produkttype X-Gal substrat
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is