Få mere at vide
Invitrogen™ Wash Buffer (25X)
Artikelnummer. 10334443
Skift visning
Mængde:
100 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10334443 100 ml Hver
10140523 1 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334443 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WB01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til brug med alle ELISA analyser
  • Klar, farveløs koncentreret flydende buffer
  • Fås i to størrelser
  • Detektionsmetode: Kolormetrisk
Byg din egen immunoassay, celleanalyse, immunoassays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 ml
Indhold og opbevaring Buffer. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is