Få mere at vide
Invitrogen™ 293FT Cellelinje
Artikelnummer. 10769564
Skift visning
Mængde:
1 x 107 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10769564 1 x 107 celler Hver
1 options
Artikelnummer. 10769564 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R70007
Indeholder
293FT Cell Line leveres som en frossen stamopløsning i 1 ml 90 % komplet medie og 10 % DMSO
Ideel til at generere lentivirus med høj titer ved hjælp af ViraPower Lentiviralt udtrykssystem
293FT-cellelinjen er et hurtigtvoksende, meget transfekterbart klonalt isolat afledt af humane embryonale nyreceller transformeret med SV40 store T-antigenet. Når en ViraPower ekspressionsvektor og ViraPower™ Lentiviral Packaging Mix co-transficeres ind i 293FT-celler, høje niveauer af det virale RNA og de gag/pol- og rev-proteiner, der kræves til pakning, produceres.
  • Hurtigt voksende
  • Meget transfekterbar
  • Producerer høje virale titre
  • Tillader meget høje niveauer af protein
  • Tilstedeværelsen af SV40 large T-antigenet tillader meget høje niveauer af protein at blive udtrykt fra vektorer, der indeholder SV40-originalen
Bioproduktion, cellekultur, konstitutiv ekspression, pattedyrcellekultur, pattedyrekspression, pattedyrekspressionscellelinjer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolation og analyse, Reguleret ekspression, viral genlevering, viral vaccineproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •293FT cellelinje (opbevares i flydende nitrogen)
Cellelinje 293FT
Arter ADN
Medieanbefaling SFM (serumfrit medium)
Antal celler 1 x 107
Produktlinje ViraPower
Mængde 1 x 107 celler
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til nogen terapeutisk eller diagnostisk brug.