Få mere at vide
Invitrogen™ UTP
Artikelnummer. 10664053
Skift visning
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10664053 500μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10664053 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18333013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5'-triphosphater) og 10 mM NTP Mix er velegnede til brug i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 og T7 RNA-polymeraser til produktion af RNA-prober eller RNA-transkripter til translation i in vitro translationsekstrakter.
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5´ -triphosphater) og 10 mM NTP Mix er velegnede til brug i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 og T7 RNA-polymeraser til produktion af RNA-prober eller RNA-transkripter til translation i in vitro translationsekstrakter. Disse nukleotider leveres som praktiske, brugsklare opløsninger i en koncentration på 10 mM i 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Relaterede produkter
• 10 mM ATP (Kat. nr. 18330019)
• 10 mM CTP (18331017)
• 10 mM GTP (18332015)
• 10 mM NTP-blanding (18109017)
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 mM UTP i Tris-HCl (250μ L)
Opbevar kl– 5 til– 30 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Koncentration 10 mM
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 500μ L
Til brug med (applikation) in vitro transkription
Form Væske