Få mere at vide
Invitrogen™ Uracil DNA Glycosylase
Artikelnummer. 10748653
Skift visning
Mængde:
100 U
Artikelnummer. Mængde
10748653 100 U
1 options
Artikelnummer. 10748653 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18054015
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fjerner uracilrester fra sukkerdelen af enkelt- og dobbeltstrenget DNA uden at ødelægge phosphodiester-rygraden
Uracil DNA Glycosylase (uracil-N-glycosylase) fjerner uracilrester fra sukkerdelen af enkelt- og dobbeltstrenget DNA uden at ødelægge phosphodiester-rygraden, hvilket forhindrer dets brug som et hybridiseringsmål eller som skabelon for DNA-polymeraser.
Også kendt som uracil-N-glycosylase.
  • Fjerner ikke uracil fra RNA
  • Oprenset fra E. coli -udtrykkende E. coli ung-gen på plasmid
  • En enhed katalyserer frigivelsen af 1nmol frit uracil fra 3H-poly(dU) på 1 time. ved 37 °C
Hjælper med at eliminere overført kontaminering i PCR, hvilket resulterer i færre falske positive resultater for kloning af PCR-fragmenter
Anbefalet opbevaring
Store at -5deg; to -30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5° til -30 °C).
Form Væske
PCR metode qPCR
Polymerase DNA-polymerase
Mængde 100 U
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Til brug med (applikation) Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR)