Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Lavt smeltepunkt agarose
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4926444
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
Artikelnummer. 10143954
Brand: Invitrogen™ 16520050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Let-hældende tud reducerer spild og forurening
UltraPureLow Melting Point Agarose er et polysaccharid, der bruges til størrelsesbaseret adskillelse af nukleinsyrer i agarosegelelektroforeseapplikationer. UltraPureLow Melting Point Agarose er ideel til at opløse DNA- og RNA-fragmenter større end 1.000 bp og til genvinding af nukleinsyrefragmenter efter elektroforese, da det smelter ved °65,5 C (under smeltepunktet for de fleste nukleinsyrer). Opløsningen forbliver flydende ved 37 °C og stivner hurtigt ved temperaturer under 25 °C
  • Ideel til analyse og genvinding af DNA og RNA til rutinemæssige applikationer
  • Stærk gelstruktur giver bedre håndtering og mindre brud
  • Ideel til forskellige anvendelser såsom in-gel-manipulation, vævs- og cellekultur og virale plaque-assays
  • Kan også bruges i proteinelektroforeseapplikationer såsom Ouchterlony (antigen-antistof-interaktionsassay) og radial immundiffusion (RID) (antigenkvantificeringsassay)
  • Forbedret emballage: Miljøvenlig, bæredygtig emballage bruger 75 % mindre plastik end de originale flasker. Det betyder mindre energi og råmateriale brugt i fremstillingen og mindre affald på lossepladser
  • Ydeevne og kvalitetstest: Udførelse af UltraPure Agarose er vurderet til at opfylde specifikationer i udseende, fugtighed, gelstyrke, geleringstemperatur, smeltetemperatur, sulfatindhold, elektroendosmose og DNase/RNase-assay
  • Adskillelsesområde:> 1.000 bp.
UltraPureLow Melting Point Agarose (Kat. Nr. 16520-100) er en erstatning for den vare, der tidligere blev solgt under Kat. nr. 15517-022.
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring UltraPure™ Agarose-produkter er pakket i nye miljøvenlige poser, der bruger mindre materiale end konventionelle plastikflasker. Opbevares kl 15° til 30 °C.
Produkttype Agarose
Adskillelsesområde 100 til> 30000 bp
Form Pulver
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, Proteinelektroforese, Blotting
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Smeltepunkt Lavt smeltepunkt
Produktlinje UltraPure
Mængde 50 g