Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Lavt smeltepunkt agarose
Beskrivelse
UltraPureLow Melting Point Agarose er et polysaccharid, der bruges til størrelsesbaseret adskillelse af nukleinsyrer i agarosegelelektroforeseapplikationer. UltraPureLow Melting Point Agarose er ideel til at opløse DNA- og RNA-fragmenter større end 1.000 bp og til genvinding af nukleinsyrefragmenter efter elektroforese, da det smelter ved °65,5 C (under smeltepunktet for de fleste nukleinsyrer). Opløsningen forbliver flydende ved 37 °C og stivner hurtigt ved temperaturer under 25 °C
- Ideel til analyse og genvinding af DNA og RNA til rutinemæssige applikationer
- Stærk gelstruktur giver bedre håndtering og mindre brud
- Ideel til forskellige anvendelser såsom in-gel-manipulation, vævs- og cellekultur og virale plaque-assays
- Kan også bruges i proteinelektroforeseapplikationer såsom Ouchterlony (antigen-antistof-interaktionsassay) og radial immundiffusion (RID) (antigenkvantificeringsassay)
- Forbedret emballage: Miljøvenlig, bæredygtig emballage bruger 75 % mindre plastik end de originale flasker. Det betyder mindre energi og råmateriale brugt i fremstillingen og mindre affald på lossepladser
- Ydeevne og kvalitetstest: Udførelse af UltraPure Agarose er vurderet til at opfylde specifikationer i udseende, fugtighed, gelstyrke, geleringstemperatur, smeltetemperatur, sulfatindhold, elektroendosmose og DNase/RNase-assay
- Adskillelsesområde:> 1.000 bp.
UltraPureLow Melting Point Agarose (Kat. Nr. 16520-100) er en erstatning for den vare, der tidligere blev solgt under Kat. nr. 15517-022.
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | UltraPure™ Agarose-produkter er pakket i nye miljøvenlige poser, der bruger mindre materiale end konventionelle plastikflasker. Opbevares kl 15° til 30 °C. |
| Adskillelsesområde | 100 til> 30000 bp |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese, Proteinelektroforese, Blotting |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Smeltepunkt | Lavt smeltepunkt |
| Mængde | 50 g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttype | Agarosegel |