Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose
Beskrivelse
UltraPure™ Agarose er et polysaccharid, der bruges til størrelsesbaseret separation af nukleinsyrer i agarosegelelektroforeseapplikationer. UltraPure™ Agarose er ideel til at opløse DNA- og RNA-fragmenter fra 100 bp til> 30 kb
- Ideel til analyse og genvinding af DNA og RNA til rutinemæssige applikationer
- Stærk gelstruktur giver bedre håndtering og mindre brud
- Kan bruges i proteinelektroforeseapplikationer såsom Ouchterlony (antigen-antistof-interaktionsassay) og radial immundiffusion (RID) (antigenkvantificeringsassay)
- Forbedret indpakning
- Ydeevne- og kvalitetstest
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indhold: 1 pose indeholdende 100 g UltraPure™ Agarose Opbevaring: °15 C °til 30 C |
| Adskillelsesområde | 100 til> 30000 bp |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Gelelektroforese |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Smeltepunkt | Standard smeltepunkt |
| Mængde | 100 g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttype | Agarose |