Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose
Artikelnummer. 11553277
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11553277 100 g 100g
10264544 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11553277 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 16500100
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Let-hældende tud reducerer spild og forurening
UltraPure™ Agarose er et polysaccharid, der bruges til størrelsesbaseret separation af nukleinsyrer i agarosegelelektroforeseapplikationer. UltraPure™ Agarose er ideel til at opløse DNA- og RNA-fragmenter fra 100 bp til> 30 kb
  • Ideel til analyse og genvinding af DNA og RNA til rutinemæssige applikationer
  • Stærk gelstruktur giver bedre håndtering og mindre brud
  • Kan bruges i proteinelektroforeseapplikationer såsom Ouchterlony (antigen-antistof-interaktionsassay) og radial immundiffusion (RID) (antigenkvantificeringsassay)
  • Forbedret indpakning
  • Ydeevne- og kvalitetstest
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: 1 pose indeholdende 100 g UltraPure™ Agarose
Opbevaring: °15 C °til 30 C
Adskillelsesområde 100 til> 30000 bp
Form Pulver
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Smeltepunkt Standard smeltepunkt
Mængde 100 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttype Agarosegel