Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose
Artikelnummer. 10264544
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10264544 500 g 500g
11553277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10264544 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 16500500
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Let-hældende tud reducerer spild og forurening
UltraPure™ Agarose er et polysaccharid, der bruges til størrelsesbaseret separation af nukleinsyrer i agarosegelelektroforeseapplikationer. UltraPure™ Agarose er ideel til at opløse DNA- og RNA-fragmenter fra 100 bp til> 30 kb
  • Ideel til analyse og genvinding af DNA og RNA til rutinemæssige applikationer
  • Stærk gelstruktur giver bedre håndtering og mindre brud
  • Kan bruges i proteinelektroforeseapplikationer såsom Ouchterlony (antigen-antistof-interaktionsassay) og radial immundiffusion (RID) (antigenkvantificeringsassay)
  • Forbedret indpakning
  • Ydeevne- og kvalitetstest
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: 1 pose indeholdende 500 g UltraPure™ Agarose
Opbevaring: °15 C °til 30 C
Adskillelsesområde 100 til> 30000 bp
Form Pulver
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, Proteinelektroforese, Blotting
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Smeltepunkt Standard smeltepunkt
Antal reaktioner 2500
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttype Agarosegel