Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Agarose-1000
Artikelnummer. 10460755
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
10460755 100 g
1 options
Artikelnummer. 10460755 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 16550100
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
100 g pose
Let-hældende tud reducerer spild og forurening
UltraPure Agarose-1000 er polysaccharid, der anvendes til størrelsesbaseret separation af nukleinsyrer i agarosegelelektroforese. UltraPure Agarose 1000 er specielt formuleret til høj opløsning adskillelse af små (< 1.000 bp) DNA-, RNA- og PCR-fragmenter. Denne standard smeltetemperatur agarose kan opløse DNA-fragmenter, der afviger i så lidt som 10 bp i størrelse
  • Ideel til analyse og genvinding af små DNA- og RNA-fragmenter
  • Stærk gelstruktur giver bedre håndtering
  • Forbedret klarhed giver mulighed for forbedret synlighed af fragmenter
  • Forbedret emballage: Miljøvenlig, bæredygtig emballage bruger 75 % mindre plastik end de originale flasker
  • Ydeevne og kvalitetstest: Udførelse af UltraPure Agarose 1000 er vurderet til at opfylde specifikationer i udseende, fugtighed, gelstyrke, geleringstemperatur, smeltetemperatur, sulfatindhold, elektroendosmose og DNase/RNase-assay Separationsområde: 50bp til 1000bp
UltraPure Agarose 10000 (kat. nr. 16550-100) er en erstatning for kat. nr. 10975-035.
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 pose indeholdende 100 g af UltraPure™ Lavt smeltepunkt agarose. Opbevares ved stuetemperatur.
Adskillelsesområde 50 til 1000 bp
Form Pulver
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Smeltepunkt Standard smeltepunkt
Mængde 100 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttype Agarosegel