Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Tris Buffer (pulverformat)
Artikelnummer. 10533243
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
10533243 1 kg
1 options
Artikelnummer. 10533243 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15504020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
En 1 kg beholder UltraPure Tris buffermiddel
Ingen DNase-, RNase- eller proteaseaktivitet påvist
  • Anvendes på grund af dets bufferområde (pH 7,0 til 9,0) og kompatibilitet med mange enzymer, herunder restriktionsendonukleaser og DNA-modificerende enzymer
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris
Indhold og opbevaring Indhold: En beholder (1 kg) af UltraPure™ Tris buffermiddel
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting
Produktlinje UltraPure
Produkttype Tris buffer
Mængde 1 kg
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Form Pulver