Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ TEMED
Artikelnummer. 11548746
Mængde:
30 ml
Pakningsstørrelse:
30ml
Artikelnummer. 11548746
Brand: Invitrogen™ 15524010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mest brugte accelerator
  • Anvendes til polymerisation af akrylamidgeler
Akrylamid Gel Elektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, gelstøbning, nukleinsyregelelektroforese& Blotting, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering& Analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C, mørkt.
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Produktlinje UltraPure
Produkttype TEMED
Mængde 30 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraPure TEMED
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane