Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ TAE-buffer, 10X
Artikelnummer. 11548896
Mængde:
1 l
4 l
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. 11548896
Brand: Invitrogen™ 15558026
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kompatibel med agarosegeler
  • UltraPure 10X TAE Buffer er sterilfiltreret opløsning af 400 mM Tris-acetat og 10 mM EDTA
  • TAE-buffer er mest almindeligt anvendt buffer til agarose-DNA-elektroforese
  • Leveres i 1 L plastikflasker/4 L/10 L stabelbare Cubitainer™ Boks
  • 1X TAE-bufferopløsning indeholder 40 mM Tris-acetat og 1 mM EDTA ved pH 8,3
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase-aktivitet detekteret. Bæredygtig emballage
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Løbende buffer
Koncentration 10 X
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting
Produktlinje UltraPure
Produkttype TAE buffer
Mængde 4 l