Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ TAE-buffer, 10X
Artikelnummer. 10154672
Skift visning
Mængde:
1 l
4 l
Pakningsstørrelse:
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154672 1 l -
11548896 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154672 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15558042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 DKK
    212.65 DKK / 1 L
    Spare 31.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med agarosegeler
  • UltraPure 10X TAE Buffer er sterilfiltreret opløsning af 400 mM Tris-acetat og 10 mM EDTA
  • TAE-buffer er mest almindeligt anvendt buffer til agarose-DNA-elektroforese
  • Leveres i 1 L plastikflasker/4 L/10 L stabelbare Cubitainer™ Boks
  • 1X TAE-bufferopløsning indeholder 40 mM Tris-acetat og 1 mM EDTA ved pH 8,3
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase-aktivitet detekteret. Bæredygtig emballage
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Løbende buffer
Koncentration 10 X
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting
Produktlinje UltraPure
Produkttype TAE buffer
Mængde 1 l