Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
Artikelnummer. 11578896
Mængde:
1 l
10 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Artikelnummer. 11578896
Brand: Invitrogen™ 15591027
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i nukleinsyrehybridiseringer og blot-overførselsanvendelser
  • UltraPure 20X SSPE is prepared buffer concentrate
  • Supplied in 1 L plastic bottles/4 L/10 L stackable Cubitainer™, Box
  • Sterile-filtered UltraPure 20X SSPE contains 3.0 M NaCl, 0.2M NaH2PO4, and 0.02M EDTA at pH 7.4
  • Performance and Quality Testing: No DNase or RNase activity detected. Sustainable packaging
DNA & RNA Purification & Analysis, Northern Blotting, Nucleic Acid Gel Electrophoresis & Blotting, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 X
Indhold og opbevaring Store at room temperature.
Til brug med (applikation) Nucleic Acid Gel Electrophoresis, Blotting
Produktlinje UltraPure
Mængde 10 l
Forsendelsestilstand Room Temperature
Form Liquid