Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ SSPE, 20X
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10256282
Mængde:
1 l
10 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Artikelnummer. 10256282
Brand: Invitrogen™ 15591043
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i nukleinsyrehybridiseringer og blot-overførselsanvendelser
  • UltraPure 20X SSPE er fremstillet bufferkoncentrat
  • Leveres i 1 L plastikflasker/4 L/10 L stabelbare Cubitainer™ , æske
  • Sterilfiltreret UltraPure 20X SSPE indeholder 3,0 M NaCl, 0,2 MNaH2P04 og 0,02 M EDTA ved pH 7,4
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase- eller RNase-aktivitet detekteret. Bæredygtig emballage
DNA& RNA oprensning& Analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese& Blotting, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 X
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting
Produktlinje UltraPure
Produkttype SSPE
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraPure SSPE, 20X
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide