Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ SSC, 20X
Mængde:
1 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Beskrivelse
UltraPure 20X SSC er en opløsning formuleret og brugt i koncentrationer fra 0,2X til 20X, afhængigt af anvendelsen.
- Leveres i 1 L plastikflasker/4 L/10 L stabelbare Cubitainer™ Boks
- Sterilfiltreret UltraPure 20X SSC indeholder 3,0 M NaCl og 0,3 M natriumcitrat ved pH 7,0
- Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase- eller RNase-aktivitet detekteret
DNA& RNA oprensning& Analyse, genekspressionsanalyse& Genotyping, mikroarray-analyse, Northern blotting, nukleinsyregelelektroforese& Blotting, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Koncentration | 20 X |
| Produkttype | SSC |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Mængde | 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |