Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ SSC, 20X
Artikelnummer. 11598976
Skift visning
Mængde:
1 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11598976 4 l 4 L
10515203 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11598976 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15557036
Edge
Til brug i nukleinsyrehybridiseringer og blot-overførselsanvendelser
UltraPure 20X SSC er en opløsning formuleret og brugt i koncentrationer fra 0,2X til 20X, afhængigt af anvendelsen.
  • Leveres i 1 L plastikflasker/4 L/10 L stabelbare Cubitainer™ Boks
  • Sterilfiltreret UltraPure 20X SSC indeholder 3,0 M NaCl og 0,3 M natriumcitrat ved pH 7,0
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase- eller RNase-aktivitet detekteret
DNA& RNA oprensning& Analyse, genekspressionsanalyse& Genotyping, mikroarray-analyse, Northern blotting, nukleinsyregelelektroforese& Blotting, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 20 X
Form Væske
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting
Mængde 4 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttype SSC