Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Artikelnummer. 11558746
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11558746
Brand: Invitrogen™ 15525017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Rengøringsmiddel, der fungerer som proteindenatureringsmiddel
  • Anvendes til bestemmelse af proteinmolekylvægt ved polyacrylamidgelelektroforese
  • Anvendes til at forstyrre cellevægge og dissociere nukleinsyre-proteinkomplekser i DNA- og RNA-ekstraktionsprotokoller
DNA& RNA oprensning& Analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese& Blotting, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produkttype Natriumdodecylsulfat
Form Pulver
Til brug med (applikation) Nukleinsyreekstraktion
Produktlinje UltraPure
Mængde 500 g
Reagenstype SDS
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is