Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ SDS-løsning, 10 %
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4926448
Mængde:
1 l
4 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
400ml
Artikelnummer. 11538896
Brand: Invitrogen™ 15553027
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Filtreret og klar til brug
UltraPure 10% SDS Solution er en forblandet vandig opløsning indeholdende 10% natriumdodecylsulfat (SDS). SDS er et proteindenatureringsmiddel, der anvendes i polyacrylamidgelelektroforese til molekylvægtsbestemmelser.
  • Anvendes til at dissociere nukleinsyre-proteinkomplekser i DNA-ekstraktionsprotokoller, til at afbryde cellemembraner og til at fremstille præhybridiserings- og hybridiseringsopløsninger
  • Bæredygtig emballage
DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, genekspressionsanalyse& Genotyping, Generelle gDNA-oprensningsreagenser og tilbehør, Genomisk DNA-rensning, Microarray-analyse, Northern Blotting, Nuclein Acid Gel Elektroforese og Blotting, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produkttype SDS-løsning
Form Væske
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting, DNA-ekstraktion
Produktlinje UltraPure
Mængde 4 x 100 ml
Reagenstype SDS