Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ SDS-løsning, 10 %
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11538896
Skift visning
Mængde:
1 l
4 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11538896 4 x 100 ml 400ml
10154042 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11538896 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15553027
Tidsbegrænsede tilbud på udvalgte basisprodukter inden for molekylærbiologi
Brug rabatkode 27945
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Filtreret og klar til brug
UltraPure 10% SDS Solution er en forblandet vandig opløsning indeholdende 10% natriumdodecylsulfat (SDS). SDS er et proteindenatureringsmiddel, der anvendes i polyacrylamidgelelektroforese til molekylvægtsbestemmelser.
  • Anvendes til at dissociere nukleinsyre-proteinkomplekser i DNA-ekstraktionsprotokoller, til at afbryde cellemembraner og til at fremstille præhybridiserings- og hybridiseringsopløsninger
  • Bæredygtig emballage
DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, genekspressionsanalyse& Genotyping, Generelle gDNA-oprensningsreagenser og tilbehør, Genomisk DNA-rensning, Microarray-analyse, Northern Blotting, Nuclein Acid Gel Elektroforese og Blotting, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Form Væske
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting, DNA-ekstraktion
Mængde 4 x 100 ml
Reagenstype SDS
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttype SDS-løsning