Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ SDS-løsning, 10 %
Artikelnummer. 10154042
Skift visning
Mængde:
1 l
4 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154042 1 l 1 L
11538896 4 x 100 ml 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154042 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 24730020
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Filtreret og klar til brug
UltraPure 10% SDS Solution er en forblandet vandig opløsning indeholdende 10% natriumdodecylsulfat (SDS). SDS er et proteindenatureringsmiddel, der anvendes i polyacrylamidgelelektroforese til molekylvægtsbestemmelser.
  • Anvendes til at dissociere nukleinsyre-proteinkomplekser i DNA-ekstraktionsprotokoller, til at afbryde cellemembraner og til at fremstille præhybridiserings- og hybridiseringsopløsninger
  • Bæredygtig emballage
DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, genekspressionsanalyse& Genotyping, Generelle gDNA-oprensningsreagenser og tilbehør, Genomisk DNA-rensning, Microarray-analyse, Northern Blotting, Nuclein Acid Gel Elektroforese og Blotting, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 flaske indeholdende 1 L af Ultrapure SDS ved 10 % koncentration (vægt/volumen). Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 0.1
Form Væske
Til brug med (applikation) Nukleinsyregelelektroforese, blotting
Mængde 1 l
Reagenstype SDS
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje UltraPure
Produkttype SDS-løsning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraPure SDS Solution, 10%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulphate