Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Laksesæd DNA-opløsning
Beskrivelse
Indeholder
5 rør laksesperm DNA-opløsning (1mL hver, 10mg/ml)
UltraPure™ Salmon Sperm DNA Solution er en klar-til-brug, forskåret DNA-opløsning, der bruges direkte til fremstilling af præhybridiserings- og hybridiseringsopløsninger.
- Fremstillet af højrent, phenol/chloroform-ekstraheret DNA og DNase-fri, RNase-fri (DEPC-behandlet), destilleret, deioniseret vand
- DNA skæres til gennemsnitlig størrelse på≤ 2.000 bp
- Koncentrationen justeres til 10 mg/ml
- Bruges til at blokere uspecifik fastgørelse af sonde til overfladen af membranen
ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, DNA& RNA oprensning& Analyse, genekspressionsanalyse& Genotyping, mikroarray-analyse, Northern blotting, nukleinsyregelelektroforese& Blotting, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, Southern Blotting
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 5 rør laksesperm DNA-opløsning (1 ml hver, 10 mg/ml) UltraPure™ Laksesæd DNA er stabilt i 1 år ved -20 °C. |
| Til brug med (applikation) | Kromatinbiologi, Nukleinsyregelelektroforese, Blotting |
| Nøglefunktioner | Bloker ikke-specifik hybridisering |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttype | Laksesæd DNA-opløsning |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Reagenstype | Laksesæd DNA |
| Forsendelsestilstand | Tøris |