Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Fenol:Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1, v/v)
Artikelnummer. p-4926988
Mængde:
100 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11518756
Brand: Invitrogen™ 15593031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1, v/v) bruges til oprensning af nukleinsyrer. Dette reagens består af meget ren chloroform, isoamylalkohol og UltraPure™ Phenol mættet med Tris-HCl.
  • Reagens består af meget ren chloroform, isoamylalkohol og UltraPure™ Phenol mættet med Tris-HCl
  • Når blandinger ekstraheres med Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol, denatureres proteiner og opsamles i den organiske fase eller i interfasen, mens nukleinsyrer forbliver i den vandige fase.
  • UltraPure™ Fenol: Chloroform: lsoamyl Alkohol indeholder ingen konserveringsmidler
  • Det er pakket under en inert gas i brudsikre, plastikbelagte ravfarvede flasker
  • Udseendet af opløsningen vurderes ved stuetemperatur
  • Ingen RNase- eller DNase-aktivitet detekteres
  • Opbevares i køleskabet ved 2 °C til 8 °C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoler
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C. For at øge produktstabiliteten anbefales det, at gasvolumenet over opløsningen skylles med argon eller nitrogen efter hver brug.
pH 8.05
Produktlinje UltraPure
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraPure Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenol, Chloroform,1-Butanol, 3-methyl-