Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Fenol:Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1, v/v)
Artikelnummer. 11528756
Skift visning
Mængde:
100 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11528756 400 ml -
11518756 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11528756 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15593049
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1, v/v) bruges til oprensning af nukleinsyrer. Dette reagens består af meget ren chloroform, isoamylalkohol og UltraPure™ Phenol mættet med Tris-HCl.
  • Reagens består af meget ren chloroform, isoamylalkohol og UltraPure™ Phenol mættet med Tris-HCl
  • Når blandinger ekstraheres med Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol, denatureres proteiner og opsamles i den organiske fase eller i interfasen, mens nukleinsyrer forbliver i den vandige fase.
  • UltraPure™ Fenol: Chloroform: lsoamyl Alkohol indeholder ingen konserveringsmidler
  • Det er pakket under en inert gas i brudsikre, plastikbelagte ravfarvede flasker
  • Udseendet af opløsningen vurderes ved stuetemperatur
  • Ingen RNase- eller DNase-aktivitet detekteres
  • Opbevares i køleskabet ved 2 °C til 8 °C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoler
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
pH 8.05
Produktlinje UltraPure
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 400 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraPure Phenol:Chloroform:IsoamylAlcohol(25:24:1,v/v)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,3-methyl-1-butanol