Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Fenol:Chloroform:Isoamylalkohol (25:24:1, v/v)
Beskrivelse
- Reagens består af meget ren chloroform, isoamylalkohol og UltraPure™ Phenol mættet med Tris-HCl
- Når blandinger ekstraheres med Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol, denatureres proteiner og opsamles i den organiske fase eller i interfasen, mens nukleinsyrer forbliver i den vandige fase.
- UltraPure™ Fenol: Chloroform: lsoamyl Alkohol indeholder ingen konserveringsmidler
- Det er pakket under en inert gas i brudsikre, plastikbelagte ravfarvede flasker
- Udseendet af opløsningen vurderes ved stuetemperatur
- Ingen RNase- eller DNase-aktivitet detekteres
- Opbevares i køleskabet ved 2 °C til 8 °C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenoler |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. For at øge produktstabiliteten anbefales det, at gasvolumenet over opløsningen skylles med argon eller nitrogen efter hver brug. |
| pH | 8.05 |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhed | Molekylærbiologi karakter |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- UltraPure Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Chloroform,1-Butanol, 3-methyl-
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?