Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ DNA-opløsning af sildesæd
Beskrivelse
UltraPure DNA-opløsninger fra kalvethymus, sildesæd eller laksesæd er klar-til-brug, afklippede DNA-opløsninger, der bruges direkte til fremstilling af præhybridiserings- og hybridiseringsopløsninger. Disse præparerede opløsninger bruges til at blokere den ikke-specifikke fastgørelse af sonde til overfladen af en membran. DNA-opløsningerne er fremstillet af højrent, phenol/chloroform-ekstraheret DNA og DNase-fri og RNase-fri (DEPC-behandlet) destilleret, deioniseret vand og skæres til en gennemsnitlig størrelse på≤ 2.000 bp. Koncentrationen justeres til 10 mg/ml.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Til brug med (applikation) | Kromatinbiologi, Nukleinsyregelelektroforese, Blotting |
| Nøglefunktioner | Bloker ikke-specifik hybridisering |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttype | DNA-opløsning af sildesæd |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Reagenstype | Sildesæd DNA |
| Forsendelsestilstand | Tøris |