Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidin isothiocyanatopløsning
Artikelnummer. 11598746
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11598746 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11598746 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15577018
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
UltraPure Guanidinisothiocyanatopløsning består af 4M guanidinisothiocyanat, 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 25 mM EDTA.
UltraPure Guanidinisothiocyanatopløsning består af 4M guanidinisothiocyanat, 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 25 mM EDTA. Det kan bruges som en del af en protokol baseret på guanidinisothiocyanat-proceduren til isolering af intakt mRNA fra væv eller dyrkede celler.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Til brug med (applikation) RNA-ekstraktion
Produkttype Guanidin isothiocyanat
Produktlinje UltraPure
Renhed DNase-fri, RNase-fri
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Form Væske