Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidinhydrochlorid
Beskrivelse
UltraPure Guanidinhydrochlorid er et stærkt proteindenatureringsmiddel. I en højkoncentreret (5 til 6M) guanidinhydrochloridopløsning udfolder mange proteiner sig og adskilles i deres konstituerende polypeptidkæder. Guanidinhydrochlorid anvendes i vid udstrækning til at oprense nukleinsyrer fra celleekstrakter og er anvendeligt som en RNase-inhibitor under isolering af mRNA fra pattedyrsceller.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (applikation) | RNA-ekstraktion |
| Emballagetype | Flaske |
| Produkttype | Guanidinhydrochlorid |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhed | DNase-fri, RNase-fri |
| Mængde | 500 g |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Form | Pulver |