Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Glykogen
Artikelnummer. 10757844
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10757844 100μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10757844 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10814010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    997.65 DKK / 100µL
    Spare 52.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
1 hætteglas indeholdende μ100 L 20 μg/μ L ultrarent glykogen
Anvendes som bærer til nukleinsyreudfældning i ethanol
  • Koncentration: 20 μg/μ L i RNase-frit vand
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase- eller RNase-aktivitet detekteret
ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, generelle gDNA-oprensningsreagenser& Tilbehør, Genomisk DNA-rensning, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad Molekylær biologi
Indhold og opbevaring 1 hætteglas indeholdende 100μ l af 20μ g/μ l ultrarent glykogen.
Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Mængde 100μ L
Produkttype Glykogen
Produktlinje UltraPure
Form Væske