Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Glycin
Artikelnummer. 11568746
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11568746
Brand: Invitrogen™ 15527013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til buffering ved ekstremer af fælles bufferområde
  • UltraPure Glycin er en aminosyre med pKa1 på 2,3 og en pKa2 på 9,6, der anvendes til fremstilling af nogle elektroforesebuffere
1D gelelektroforese, chip-på-chip, kromatinbiologi, kromatinimmunudfældning (ChIP), proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering& Analyse, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycin
Indhold og opbevaring Opbevares ved 15 °C til 30 °C.
Produktlinje UltraPure™
Produkttype Glycin
Mængde 500 g
Renhed Molekylærbiologi karakter
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Form Pulver