Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Glycerol
Beskrivelse
UltraPure Glycerol (≥99% ren) er velegnet til koncentration og opbevaring af enzymer ved lave temperaturer. Det kan fortyndes til en 50% (v/v) opløsning, der ikke fryser ved -20 °C. Med en densitet på 1,26 g/ml bruges det ofte i elektroforese-belastningsbuffere. Derudover UltraPure er glycerolgradienter ideelle til at rense proteiner, bakteriofager og organeller.
Præstations- og kvalitetstest: ingen DNase-, RNase- eller proteaseaktivitet påvist
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhed | Molekylærbiologi karakter |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.