Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Glycerol
Mængde:
500 ml
3,8 l
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Beskrivelse
- UltraPure Glycerol er velegnet til koncentration og opbevaring af enzymer ved lave temperaturer
- En 50 % (v/v) opløsning vil ikke fryse ved -20 °C
- Da det har en densitet på 1,26 g/mL, bruges glycerol ofte som en komponent i elektroforesebelastningsbuffere
- UltraPure Glycerolgradienter kan bruges til at rense proteiner, bakteriofag eller organeller
- Redestilleret UltraPure Glycerol er≥ 99% ren
- Ingen DNase-, RNase- eller proteaseaktivitet påvist
- Opbevares ved stuetemperatur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycerol |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhed | Molekylærbiologi karakter |
| Mængde | 3,8 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |