Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Formamid
Artikelnummer. 11518746
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11518746
Brand: Invitrogen™ 15515026
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
UltraPure Formamid bruges almindeligvis til denaturering af nukleinsyrer til sekventering af gelelektroforese, elektronmikroskopi og hybridisering.
UltraPure Formamid bruges almindeligvis til denaturering af nukleinsyrer til sekventering af gelelektroforese, elektronmikroskopi og hybridisering. En væske ved stuetemperatur, UltraPure Formamid er vakuumdestilleret og pakket under tørt nitrogen og kan bruges som leveret til mange applikationer inden for tre måneder efter købsdatoen. Fordi formamids nedbrydningsprodukter nedbryder nukleinsyrer, bør formamid til følsomme anvendelser deioniseres ved behandling med en blandet ionbytterharpiks umiddelbart før brug.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Til brug med (applikation) Cellulær billeddannelse/nukleinsyregelelektroforese og blotting
Produkttype Formamid
Produktlinje UltraPure
Renhed DNase-fri, RNase-fri
Mængde 500 g
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Form Væske