Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsalt, dihydrat (Na 2 EDTA 2·H 2 O)
Artikelnummer. 11588746
Mængde:
500 g
Artikelnummer. 11588746
Brand: Invitrogen™ 15576028
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til biokemi eller molekylærbiologiske anvendelser
  • UltraPure Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsalt, dihydrat (Na 2 EDTA •2H 2 O), er en chelator af divalent metalkation
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, generelle gDNA-oprensningsreagenser& Tilbehør, Genomisk DNA-rensning, Nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EDTA
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) Biokemi, Molekylærbiologi
Produktlinje UltraPure
Produkttype Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsalt, dihydrat
Mængde 500 g
Renhed Molekylærbiologi karakter
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Pulver