Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ Ethidium Bromide, 0.625 mg/mL
Artikelnummer. 15361527
Skift visning
Detektionsmetode:
Gelelektroforese
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Detektionsmetode unitSize
15361527 Gelelektroforese Hver
1 options
Artikelnummer. 15361527 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A25645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fluorescent dye used to detect nucleic acids in agarose gels and cesium chloride (CsCl) gradient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 1 mL ethidium bromide dropper (0.625 mg/mL)
Store at room temperature.
Detektionssted In-Gel Detection
Detektionsmetode Gelelektroforese
Etiket eller farvestof Ethidium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Målmolekyle DNA & RNA
Produktlinje UltraPure
Produkttype Ethidium Bromide